Drukuj
3-Phenylbenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
371770010 371770050
ACRO371770010EA 146 PLN
ACRO371770010 ACRO371770050
3-Phenylbenzoic acid 97%
3-Phenylbenzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Temp. topnienia: 164…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045846
Numer CAS: 716-76-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %