2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13605.18
A13605.30
A13605.18EA
292
PLN
A13605.18
A13605.30
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85-54-1
Molecular Formula: C14H8ClNO5
Formula Weight: 305.68
Melting Point: 198-201°
MDL No.: MFCD00007082
Formuła:
C₁₄H₈ClNO₅ Temp. topnienia: 198…201 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007082 Numer CAS: 85-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-613-8 |