Kreatynina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23097.09
B23097.18
B23097.30
B23097.09EA
217
PLN
B23097.09
B23097.18
B23097.30
Kreatynina ≥98%
Kreatynina
Purity: 98%
CAS No.: 60-27-5
Molecular Formula: C4H7N3O
Formula Weight: 113.12
Odour: Odourless
pH: 7.5-8.5
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 112061
Merck Reference: 14,2569
MDL No.: MFCD00059730
Formuła:
C₄H₇N₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059730 Numer CAS: 60-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-466-7 Klasyfikacja Merck : 14,2569 |