Tiomorfolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15958.06
A15958.14
A15958.22
A15958.06EA
453
PLN
A15958.06
A15958.14
A15958.22
Tiomorfolina ≥98%
Tiomorfolina
Purity: 98%
CAS No.: 123-90-0
Molecular Formula: C4H9NS
Formula Weight: 103.19
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5384
Boiling Point: 175-177°
Solubility: Miscible with water
Beilstein Reference: 102550
Merck Reference: 14,9300
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005974
Formuła:
C₄H₉NS Temp. Wrzenia: 175…177 °C Gęstość: 1,086 Temp. Zapłonu: 67 °C (153 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005974 Numer CAS: 123-90-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-660-2 Jednostka: 3267 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,9300 |