Drukuj
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
MQ200
33517-100G 33517-1KG 33517-500G 33517-6X1KG
SIAL33517-100GEA 160 PLN
SIAL33517-100G SIAL33517-1KG SIAL33517-500G SIAL33517-6X1KG
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390