Drukuj
Chlorek p-anizydyniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Anisidine hydrochloride, 4-Methoxyaniline hydrochloride
401300250 401301000 401300050
ACRO401300250EA 261 PLN
ACRO401300250 ACRO401301000 ACRO401300050
Chlorek p-anizydyniowy 99%
Chlorek p-anizydyniowy
Formuła: C₇H₁₀ClNO
Temp. topnienia: 216…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036388
Numer CAS: 20265-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 243-657-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %