4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
H52349.MD
H52349.03
H52349.MDEA
241
PLN
H52349.MD
H52349.03
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 819058-34-9
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
MDL No.: MFCD09033884
Formuła:
C₁₂H₁₇BFNO₂ MW: 237.08 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09033884 Numer CAS: 819058-34-9 |