2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
A10333.09
A10333.18
A10333.09EA
329
PLN
A10333.09
A10333.18
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1634-82-8
Molecular Formula: C13H10N2O3
Formula Weight: 242.23
Melting Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1842696
Formuła:
C₁₃H₁₀N₂O₃ MW: 242.23 g/mol Temp. topnienia: 205…207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002428 Numer CAS: 1634-82-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-655-2 |