Ester pinakolowy kwasu 2-nitrofenyloboronowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
L19963.03
L19963.06
L19963.03EA
546
PLN
L19963.03
L19963.06
Ester pinakolowy kwasu 2-nitrofenyloboronowego ≥98%
Ester pinakolowy kwasu 2-nitrofenyloboronowego
Purity: 98+%
CAS No.: 190788-59-1
Molecular Formula: C12H16BNO4
Formula Weight: 249.08
Melting Point: 42-44°
Beilstein Reference: 7708824
Formuła:
C₁₂H₁₆BNO₄ MW: 249.07 g/mol Temp. topnienia: 42…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179447 Numer CAS: 190788-59-1 |