Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-aminofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010 366380050
ACRO366380010EA 449 PLN
ACRO366380010 ACRO366380050
Ester pinakolowy kwasu 4-aminofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 4-aminofenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Temp. topnienia: 165…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093721
Numer CAS: 214360-73-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %