Drukuj
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
MQ200
16016-100G-R 16016-1KG-R 16016-25KG-R 16016-6X1KG-R
SIAL16016-100G-REA 131 PLN
SIAL16016-100G-R SIAL16016-1KG-R SIAL16016-25KG-R SIAL16016-6X1KG-R
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07390