Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 3-aminofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010 367590050
ACRO367590010EA 399 PLN
ACRO367590010 ACRO367590050
Ester pinakolowy kwasu 3-aminofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 3-aminofenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03453668
Numer CAS: 210907-84-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %