Ester pinakolowy kwasu 3-aminofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H28448.06
H28448.03
H28448.06EA
1950
PLN
H28448.06
H28448.03
Ester pinakolowy kwasu 3-aminofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 3-aminofenyloboronowego
Purity: 97%
CAS No.: 210907-84-9
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 87-93°
MDL No.: MFCD03453668
Formuła:
C₁₂H₁₈BNO₂ MW: 219.09 g/mol Temp. topnienia: 87…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03453668 Numer CAS: 210907-84-9 |