Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 2-aminofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367560010 367560050
ACRO367560010EA 467 PLN
ACRO367560010 ACRO367560050
Ester pinakolowy kwasu 2-aminofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 2-aminofenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Temp. topnienia: 64…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179448
Numer CAS: 191171-55-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %