Ester pinakolowy kwasu 2-aminofenyloboronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
L19951.03
L19951.06
L19951.03EA
405
PLN
L19951.03
L19951.06
Ester pinakolowy kwasu 2-aminofenyloboronowego 97%
Ester pinakolowy kwasu 2-aminofenyloboronowego
Purity: 97%
CAS No.: 191171-55-8
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 8548809
Formuła:
C₁₂H₁₈BNO₂ MW: 219.09 g/mol Temp. topnienia: 65…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179448 Numer CAS: 191171-55-8 |