2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H27469.14
H27469.06
H27469.14EA
3030
PLN
H27469.14
H27469.06
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 214360-48-2
Molecular Formula: C13H16BNO2
Formula Weight: 229.08
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD04038747
Formuła:
C₁₃H₁₆BNO₂ Temp. topnienia: 88…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038747 Numer CAS: 214360-48-2 |