Izotiocyjanianomrówczan etylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00911.06
L00911.14
L00911.06EA
602
PLN
L00911.06
L00911.14
Izotiocyjanianomrówczan etylu ≥97%
Izotiocyjanianomrówczan etylu
Purity: 97%
CAS No.: 16182-04-0
Molecular Formula: C4H5NO2S
Formula Weight: 131.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Pungent
Boiling Point: 44-46°/10mm
Beilstein Reference: 606091
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004814
Formuła:
C₄H₅NO₂S Temp. Wrzenia: 44…46 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,110 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004814 Numer CAS: 16182-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-318-9 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |