1-Propylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19965.03
L19965.06
L19965.14
L19965.03EA
465
PLN
L19965.03
L19965.06
L19965.14
1-Propylboronic acid ≥98%
1-Propylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 17745-45-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2B(OH)2
Formula Weight: 87.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1731884
MDL No.: MFCD01074564
Formuła:
C₃H₉BO₂ Temp. topnienia: 105…107 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01074564 Numer CAS: 17745-45-8 |