1-Octylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19964.03
L19964.06
L19964.14
L19964.03EA
213
PLN
L19964.03
L19964.06
L19964.14
1-Octylboronic acid ≥97%
1-Octylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 28741-08-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7B(OH)2
Formula Weight: 158.05
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1739759
Formuła:
C₈H₁₉BO₂ Temp. topnienia: 81…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074560 Numer CAS: 28741-08-4 |