Kwas metyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15589.03
L15589.06
L15589.03EA
434
PLN
L15589.03
L15589.06
Kwas metyloboronowy ≥97%
Kwas metyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 13061-96-6
Molecular Formula: CH5BO2
Formula Weight: 59.86
Odour: Odourless
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 1731087
MDL No.: MFCD00002105
Formuła:
CH₅BO₂ MW: 59.86 g/mol Temp. topnienia: 89…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002105 Numer CAS: 13061-96-6 |