1-Hexylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22446.09
B22446.88
B22446.09EA
1940
PLN
B22446.09
B22446.88
1-Hexylboronic acid ≥97%
1-Hexylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16343-08-1
Molecular Formula: CH3(CH2)5B(OH)2
Formula Weight: 130.00
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 1736080
Formuła:
C₆H₁₅BO₂ Temp. topnienia: 85…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074641 Numer CAS: 16343-08-1 |