Drukuj
Kwas etyloboronowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
370860010 370860050
ACRO370860010EA 289 PLN
ACRO370860010 ACRO370860050
Kwas etyloboronowy 95%
Kwas etyloboronowy
Formuła: C₂H₇BO₂
MW: 73.89 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074536
Numer CAS: 4433-63-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %