Kwas etyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19959.03
L19959.06
L19959.14
L19959.03EA
374
PLN
L19959.03
L19959.06
L19959.14
Kwas etyloboronowy ≥98%
Kwas etyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 4433-63-0
Molecular Formula: C2H7BO2
Formula Weight: 73.89
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1731546
MDL No.: MFCD01074536
Formuła:
C₂H₇BO₂ Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01074536 Numer CAS: 4433-63-0 |