1-Decylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19957.03
L19957.06
L19957.14
L19957.03EA
282
PLN
L19957.03
L19957.06
L19957.14
1-Decylboronic acid ≥98%
1-Decylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24464-63-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2
Formula Weight: 186.10
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1743934
Formuła:
C₁₀H₂₃BO₂ Temp. topnienia: 86…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074638 Numer CAS: 24464-63-9 |