Drukuj
Kwas 1-butylobornowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Butylboronic acid, n-Butylboronic acid
172380010 172380050 172380250
ACRO172380010EA 153 PLN
ACRO172380010 ACRO172380050 ACRO172380250
Kwas 1-butylobornowy 98%
Kwas 1-butylobornowy
Formuła: C₄H₁₁BO₂
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002106
Numer CAS: 4426-47-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-607-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %