Kwas 1-butylobornowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13725.03
A13725.06
A13725.14
A13725.03EA
229
PLN
A13725.03
A13725.06
A13725.14
Kwas 1-butylobornowy ≥98%
Kwas 1-butylobornowy
Purity: 98%
CAS No.: 4426-47-5
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1733489
MDL No.: MFCD00002106
Formuła:
C₄H₁₁BO₂ Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002106 Numer CAS: 4426-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-607-7 |