Drukuj
2-Naftalenotiol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334520050 334520250
ACRO334520050EA 251 PLN
ACRO334520050 ACRO334520250
2-Naftalenotiol 98+%
2-Naftalenotiol
Formuła: C₁₀H₈S
Temp. Wrzenia: 286 °C
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004086
Numer CAS: 91-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-082-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %