1-Naftalenotiol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24876.03
B24876.06
B24876.14
B24876.03EA
292
PLN
B24876.03
B24876.06
B24876.14
1-Naftalenotiol ≥99%
1-Naftalenotiol
Purity: 99%
CAS No.: 529-36-2
Molecular Formula: C10H8S
Formula Weight: 160.24
MDL No.: MFCD00039599
Formuła:
C₁₀H₈S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039599 Numer CAS: 529-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-462-7 |