Sulfotelenk difenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22135.14
B22135.22
B22135.36
B22135.14EA
451
PLN
B22135.14
B22135.22
B22135.36
Sulfotelenk difenylu ≥98%
Sulfotelenk difenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 945-51-7
Molecular Formula: C12H10OS
Formula Weight: 202.28
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 206-208°/13mm
MDL No.: MFCD00002085
Formuła:
C₁₂H₁₀OS Temp. Wrzenia: 206…208 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 69…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002085 Numer CAS: 945-51-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-415-9 |