Bezwodnik diglikolowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diglycolicanhydride
B24498.09
B24498.18
B24498.09EA
398
PLN
B24498.09
B24498.18
Bezwodnik diglikolowy ≥97%
Bezwodnik diglikolowy
Purity: 97%
CAS No.: 4480-83-5
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 240-241°
MDL No.: MFCD00006677
Formuła:
C₄H₄O₄ MW: 116.07 g/mol Temp. Wrzenia: 240…241 °C Temp. topnienia: 91…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006677 Numer CAS: 4480-83-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-761-5 |