Drukuj
Bezwodnik diglikolowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diglycolicanhydride
114670250 114671000
ACRO114670250EA 515 PLN
ACRO114670250 ACRO114671000
Bezwodnik diglikolowy 97%
Bezwodnik diglikolowy
Formuła: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Temp. topnienia: 90…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006677
Numer CAS: 4480-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-761-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %