Fenol ≥99% contains no preservatives, white fused crystals, Ultrapure Bioreagent for extraction of nucleic acids, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydroksybenzen
Packaged under nitrogen.
4056-00EA
0
PLN
4056-00
4056-01
Fenol ≥99% contains no preservatives, white fused crystals, Ultrapure Bioreagent for extraction of nucleic acids, J.T.Baker®
Fenol
Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.
Formuła:
C₆H₅OH MW: 94.11 g/mol Temp. Wrzenia: 181.7 Temp. topnienia: 40.8 Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 1671 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,07390 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₆H₅OH) | ≥ 99 % |
Melting Point | 39 - 41 °C |
Appearance | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
pH (saturated) | 4.5 - 6.0 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤ 0.4 % |
Packaged under Nitrogen. |