4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15715.14
A15715.03
A15715.06
A15715.14EA
1980
PLN
A15715.14
A15715.03
A15715.06
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1486-51-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 2111640
Formuła:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228.25 g/mol Temp. topnienia: 187…191 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016527 Numer CAS: 1486-51-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-066-0 |