Drukuj
Fenol, BAKER, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
0505.1000EA 630 PLN
0505.1000
Fenol, BAKER, J.T.Baker®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40,8 °C
Gęstość: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Freezing Point min. 39.5 °C
Identification passes test
Residue on Evaporation max. 0.05 %