Fenol, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydroksybenzen
0188.0500EA
568
PLN
0188.0500
0188.1000
Fenol, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fenol
Formuła:
C₆H₅OH Temp. Wrzenia: 181,8 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 1671 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Clarity of Solution | passes test |
Freezing Point | min. 40.5 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.03 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |