2-Amino-4-fenylotiazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18488.03
A18488.06
A18488.03EA
292
PLN
A18488.03
A18488.06
2-Amino-4-fenylotiazol 98%
2-Amino-4-fenylotiazol
Formuła:
C₉H₈N₂S Temp. topnienia: 148…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039680 Numer CAS: 2010-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-926-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |