Drukuj
Bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ylo)-2,5-difenylotetrazoliowy (MTT) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158990010 158990050 158992500
ACRO158990010EA 300 PLN
ACRO158990010 ACRO158990050 ACRO158992500
Bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ylo)-2,5-difenylotetrazoliowy (MTT) 98%
Bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ylo)-2,5-difenylotetrazoliowy (MTT)
Formuła: C₁₈H₁₆N₅BrS
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011964
Numer CAS: 298-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-069-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥480 (243 nm, water)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm