2,3-Dihydrofuran 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
190441000
190445000
ACRO190441000EA
461
PLN
ACRO190441000
ACRO190445000
2,3-Dihydrofuran 98+%
2,3-Dihydrofuran
Formuła:
C₄H₆O Gęstość: 0,927 g/cm³ Temp. Zapłonu: –24 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003205 Numer CAS: 1191-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-747-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥98.0 % |
Tetrahydrofuran | ≤1.0 % (GC) |