1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22105.09
B22105.18
B22105.30
B22105.09EA
233
PLN
B22105.09
B22105.18
B22105.30
1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Purity: 99%
CAS No.: 3558-24-5
Molecular Formula: C15H13N
Formula Weight: 207.28
Melting Point: 98-99°
Beilstein Reference: 148770
Formuła:
C₁₅H₁₃N Temp. topnienia: 98…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022892 Numer CAS: 3558-24-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-618-1 |