(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
A17176.03
A17176.06
A17176.03EA
409
PLN
A17176.03
A17176.06
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina 99%
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 10420-89-0
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₃N MW: 171.24 g/mol Temp. Wrzenia: 152…153 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.060 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00064179 Numer CAS: 10420-89-0 ADR: 8 III |