Drukuj
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
217800010 217800050
ACRO217800010EA 232 PLN
ACRO217800010 ACRO217800050
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina 99+%
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
Temp. Wrzenia: 153 °C (11 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064114
Numer CAS: 3886-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-425-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)