(±)-1-(1-Naftylo)etyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
L09342.06
L09342.14
L09342.06EA
437
PLN
L09342.06
L09342.14
(±)-1-(1-Naftylo)etyloamina 98%
(±)-1-(1-Naftylo)etyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 42882-31-5
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₃N MW: 171.24 g/mol Temp. Wrzenia: 155…156 °C (15 mmHg) Gęstość: 1.063 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004014 Numer CAS: 42882-31-5 ADR: 8 III |