Dibromomalonian dietylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11508.06
A11508.14
A11508.22
A11508.06EA
182
PLN
A11508.06
A11508.14
A11508.22
Dibromomalonian dietylu ≥97%
Dibromomalonian dietylu
Purity: 97%
CAS No.: 631-22-1
Molecular Formula: C7H10Br2O4
Formula Weight: 317.96
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₀Br₂O₄ MW: 317.96 g/mol Temp. Wrzenia: 108…110 °C (4 mmHg) Gęstość: 1.680 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015154 Numer CAS: 631-22-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-151-9 Jednostka: 1760 ADR: 8 III |