Drukuj
Dimethyl bromomalonate 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
305190050 305190250
ACRO305190050EA 146 PLN
ACRO305190050 ACRO305190250
Dimethyl bromomalonate 90% tech.
Dimethyl bromomalonate
Formuła: C₅H₇BrO₄
MW: 211.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…108 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1.6 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025865
Numer CAS: 868-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-775-4
Jednostka: 1760
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %