Drukuj
Bromomalonian dietylu 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl 2-bromomalonate
114190250 114191000 114195000
ACRO114190250EA 303 PLN
ACRO114190250 ACRO114191000 ACRO114195000
Bromomalonian dietylu 90+%
Bromomalonian dietylu
Formuła: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 233…235 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.4 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009138
Numer CAS: 685-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-683-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %