Drukuj
2-Chlorocyclopentanone 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
108970050 108970250
ACRO108970050EA 328 PLN
ACRO108970050 ACRO108970250
2-Chlorocyclopentanone 97% stabilised
2-Chlorocyclopentanone
Formuła: C₅H₇ClO
MW: 118.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001410
Numer CAS: 694-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-769-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 1 % Potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA