1-Bromo-2-metoksyetan 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromoethyl methyl ether
Stabilizacja:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
A15370.06
A15370.14
A15370.22
A15370.36
A15370.06EA
383
PLN
A15370.06
A15370.14
A15370.22
A15370.36
1-Bromo-2-metoksyetan 96% stabilised
1-Bromo-2-metoksyetan
Stabilized with sodium carbonate
Purity: 96%
CAS No.: 6482-24-2
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH3
Formula Weight: 139.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Recognizable
Boiling Point: 109-110°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000236
Formuła:
BrH₂CCH₂OCH₃ MW: 138.99 g/mol Temp. Wrzenia: 109…110 °C Gęstość: 1.478 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000236 Numer CAS: 6482-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-339-4 Jednostka: 3271 ADR: 3 III |