Drukuj
Kwas (S)-(+)-2-Hydroksyizowalerianowy acid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
269900010 269900050
ACRO269900010EA 269 PLN
ACRO269900010 ACRO269900050
Kwas (S)-(+)-2-Hydroksyizowalerianowy acid 99+%
Kwas (S)-(+)-2-Hydroksyizowalerianowy acid
Formuła: C₅H₁₀O₃
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066443
Numer CAS: 17407-55-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with NaOH ≥99.0 %