Drukuj
Diizocyjanian izoforonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18586.0250 8.18586.1000 8.18586.2500 8.18586.9025
8.18586.0250EA 286 PLN
8.18586.0250 8.18586.1000 8.18586.2500 8.18586.9025
Diizocyjanian izoforonu, Sigma-Aldrich®
Diizocyjanian izoforonu
Formuła: C₁₂H₁₈N₂O₂
Numer MDL: MFCD00064956
Numer CAS: 4098-71-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-861-6
Jednostka: 2290
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.015 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 222.29 g/mol
Boiling Point 158 - 159 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.0004 hPa (20 °C)
Flash Point 155 °C
Refractive Index 1.482 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Hill Formula C12H18N2O2