Fenol ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydroksybenzen
0126-100GEA
798
PLN
0126-100G
VWRV0126-100G
VWRV0126-500G
Fenol ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Fenol
Formuła:
C₆H₅OH MW: 94,11 g/mol Temp. Wrzenia: 181,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 40,8 °C Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 1671 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy Metals (as Pb) | <0.01 % |
Melting Point | 40-41°C |
Moisture (KF) | <= 0.5 % |
pH (Saturated) @25C | Reported |
Purity | >=99.0% |